Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-nitro-1,4-benzènediamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Diamino-2-chloro-5-nitrobenzene

C1501-25G
TCIAC1501-25GEA 110 EUR InStock
TCIAC1501-25G
2-Chloro-5-nitro-1,4-benzènediamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-5-nitro-1,4-benzènediamine


Formule: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190136
Numéro CAS: 26196-45-2
EINECS: 247-515-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité