Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cyclohexylmagnesium bromide ∼18% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

C1504-100G
TCIAC1504-100GEA 117 EUR InStock
TCIAC1504-100G
Cyclohexylmagnesium bromide ∼18% ∼1 mol/L dans le THF
Cyclohexylmagnesium bromide


Formule: C₆H₁₁BrMg
MW: 187,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321152
Numéro CAS: 931-50-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2cd839c13c02fb6e441e096a4e99d0a9633c7e&vid=5f2cd839c13c02fb6e441e096a4e99d0a9633c7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 18.0 to 19.0%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité