Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1517-5G
TCIAC1517-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC1517-5G
4-Chloro-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-méthoxyphénol


Formule: C₇H₇ClO₂
Point d'ébullition: 241°C
Densité: 1,304 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00070774
Numéro CAS: 16766-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e97cd6fd94d33caf2ed047e173def50d30f8c6&vid=86e97cd6fd94d33caf2ed047e173def50d30f8c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité