Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Crocin (gardenia fruits extract)

Fournisseur: TCI

C1527-25G
TCIAC1527-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC1527-25G
Crocin (gardenia fruits extract)
Crocin (gardenia fruits extract)


Formule: C₄₄H₆₄O₂₄
Numéro MDL: MFCD00017495
Numéro CAS: 42553-65-1
EINECS: 255-881-6
Merck Index: 14,02589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) multi component mixture
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 435.0 to 445.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) 140 to 170 (EtOH (50%), 435.0 to 445.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité