Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentadécanol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1528-5G
TCIAC1528-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC1528-5G
Cyclopentadécanol ≥96.0% (par GC)
Cyclopentadécanol


Formule: C₁₅H₃₀O
MW: 226,4 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…81 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039425
Numéro CAS: 4727-17-7
EINECS: 225-221-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité