Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1532-5ML
TCIAC1532-5MLEA 91.3 EUR InStock
TCIAC1532-5ML
10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (par GC)
10-Chloro-3-decyne


Formule: C₁₀H₁₇Cl
MW: 172,70 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD01321154
Numéro CAS: 18295-64-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=030985a918f5edbaa8c4e6286082e71e3045d8c9&vid=030985a918f5edbaa8c4e6286082e71e3045d8c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité