Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-2,5-diméthylhexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1533-10ML
TCIAC1533-10MLEA 151 EUR InStock
TCIAC1533-10ML
2-Chloro-2,5-diméthylhexane ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-2,5-diméthylhexane


Formule: C₈H₁₇Cl
MW: 148,67 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00060775
Numéro CAS: 29342-44-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité