Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Chlorométhyl)heptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexyl chloride

C1534-5G
TCIAC1534-5GEA 118 EUR InStock
TCIAC1534-5G
3-(Chlorométhyl)heptane ≥98.0% (par GC)
3-(Chlorométhyl)heptane


Formule: C₈H₁₇Cl
MW: 148,68 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8769 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00018940
Numéro CAS: 123-04-6
EINECS: 204-594-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b7869cd96256438404d5d03a5ae1fefa49c2db&vid=60b7869cd96256438404d5d03a5ae1fefa49c2db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité