Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1539-25G
TCIAC1539-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC1539-25G
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque


Formule: C₈H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD00017546
Numéro CAS: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92caaf16608949b84937fdb98fad8cf6f1e38257&vid=92caaf16608949b84937fdb98fad8cf6f1e38257&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité