1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecane, 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal), 1,4-Cyclohexanedione bisethylene ketal
C1544-25G
TCIAC1544-25GEA 134 EUR InStock
TCIAC1544-25G
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99.0% (par GC)
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010851
Numéro CAS: 183-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b478cbfb7baefc61b3870761155efeaa47f00af&vid=6b478cbfb7baefc61b3870761155efeaa47f00af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité