Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Chloromethyl)acrylic Acid Ethyl Ester

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

C1553-1G
TCIAC1553-1GEA 170 EUR InStock
TCIAC1553-1G
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate


Formule: C₆H₉ClO₂
MW: 148,59 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321155
Numéro CAS: 17435-77-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac64d4352f837b3549f7c65d9f6c9daa0e384a&vid=58ac64d4352f837b3549f7c65d9f6c9daa0e384a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité