Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-nitronaphthalene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitro-1-chloronaphthalene

C1566-5G
TCIAC1566-5GEA 292 EUR InStock
TCIAC1566-5G
1-Chloro-4-nitronaphthalene ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-nitronaphthalene


Formule: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00465088
Numéro CAS: 605-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c169ede778fb81a0ce874e4c6cafa3661a03c295&vid=c169ede778fb81a0ce874e4c6cafa3661a03c295&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité