Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyclohexyl-2-buten-1-ol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1-Hydroxy-2-butenyl)cyclohexane

C1567-5G
TCIAC1567-5GEA 114 EUR InStock
TCIAC1567-5G
1-Cyclohexyl-2-buten-1-ol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
1-Cyclohexyl-2-buten-1-ol (cis and trans mixture)


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00060819
Numéro CAS: 18736-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité