Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Propylcyclohexaneméthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1568-5G
TCIAC1568-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC1568-5G
α-Propylcyclohexaneméthanol ≥98.0% (par GC)
α-Propylcyclohexaneméthanol


Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00019360
Numéro CAS: 4352-42-5
EINECS: 224-419-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf8ecd8e8e952a3179db0ad1f8199b58e292ee1d&vid=bf8ecd8e8e952a3179db0ad1f8199b58e292ee1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité