Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C1573-5G
TCIAC1573-5GEA 128 EUR InStock
TCIAC1573-5G
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide ≥95.0% (par HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide


Formule: C₁₃H₁₃NO₅
Numéro MDL: MFCD00005889
Numéro CAS: 15263-20-4
EINECS: 239-308-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité