Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1587-5G
TCIAC1587-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC1587-5G
5-Chloro-2-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-2-fluorotoluène


Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 47 °C (1013 hPa)
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00018504
Numéro CAS: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité