Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(cyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cobaltocene Hexafluorophosphate, Cobalticinium hexafluorophosphate

C1589-1G
TCIAC1589-1GEA 363 EUR InStock
TCIAC1589-1G
Bis(cyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(cyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate


Formule: C₁₀H₁₀CoF₆P
MW: 334,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011874
Numéro CAS: 12427-42-8
EINECS: 235-655-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité