Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-4-nitrophenyl carbonate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl (4-nitrophenyl) carbonate, Carbonic Acid Benzyl 4-Nitrophenyl Ester

C1591-5G
TCIAC1591-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC1591-5G
Benzyl-4-nitrophenyl carbonate ≥96.0% (par GC)
Benzyl-4-nitrophenyl carbonate


Formule: C₁₄H₁₁NO₅
MW: 273,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007323
Numéro CAS: 13795-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité