Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentadienyliron dicarbonyl ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1592-5G
TCIAC1592-5GEA 125 EUR InStock
TCIAC1592-5G
Cyclopentadienyliron dicarbonyl ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclopentadienyliron dicarbonyl


Formule: C₁₄H₁₂Fe₂O₄
Numéro MDL: MFCD00001436
Numéro CAS: 12154-95-9
EINECS: 235-276-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité