Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3-[(E)-2-(3-méthoxyphényl)vinyl]benzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1593-1G
TCIAC1593-1GEA 114 EUR InStock
TCIAC1593-1G
1-Chloro-3-[(E)-2-(3-méthoxyphényl)vinyl]benzène ≥97.0% (par GC)
1-Chloro-3-[(E)-2-(3-méthoxyphényl)vinyl]benzène


Formule: C₁₅H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD01861281
Numéro CAS: 164220-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité