Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyanobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C1594-5G
TCIAC1594-5GEA 200 EUR InStock
TCIAC1594-5G
4-Cyanobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
4-Cyanobenzamide


Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017133
Numéro CAS: 3034-34-2
EINECS: 221-223-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f832374a1e527aaf432e10df3202db16cf64a404&vid=f832374a1e527aaf432e10df3202db16cf64a404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité