Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloromethyl-p-tolyl sulphide ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1601-5G
TCIAC1601-5GEA 154 EUR InStock
TCIAC1601-5G
Chloromethyl-p-tolyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Chloromethyl-p-tolyl sulphide


Formule: C₈H₉ClS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318451
Numéro CAS: 34125-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité