Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-4'-heptyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-(Heptyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile

C1606-1G
TCIAC1606-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1606-1G
4-Cyano-4'-heptyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-heptyloxybiphenyl


Formule: C₂₀H₂₃NO
MW: 293,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134146
Numéro CAS: 52364-72-4
EINECS: 257-876-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=767293e5d8afeda8ab7754f2f9484c0121cf2562&vid=767293e5d8afeda8ab7754f2f9484c0121cf2562&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 52.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité