Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1608-25G
TCIAC1608-25GEA 161 EUR InStock
TCIAC1608-25G
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride


Formule: C₁₃H₁₈Cl₂N₂
MW: 309,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067039
Numéro CAS: 52605-52-4
EINECS: 258-038-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Acetic acid almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité