Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzoate d'éthyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester

C1624-25G
TCIAC1624-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC1624-25G
4-Chlorobenzoate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
4-Chlorobenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Numéro MDL: MFCD00013645
Numéro CAS: 7335-27-5
EINECS: 230-844-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae3df94d109c144eea3cf956d544074b9da2ad1&vid=5ae3df94d109c144eea3cf956d544074b9da2ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité