Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chromanne-4-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1627-1G
TCIAC1627-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC1627-1G
Chromanne-4-ol ≥98.0% (par GC)
Chromanne-4-ol


Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00006849
Numéro CAS: 1481-93-2
EINECS: 216-041-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21ac0fdcc1f7a8b6c606b9738e54907c802fbfa8&vid=21ac0fdcc1f7a8b6c606b9738e54907c802fbfa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité