Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl (R)-(+)-2-chloropropionate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1633-5G
TCIAC1633-5GEA 106 EUR InStock
TCIAC1633-5G
Methyl (R)-(+)-2-chloropropionate ≥98.0% (par GC)
Methyl (R)-(+)-2-chloropropionate


Formule: C₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00062940
Numéro CAS: 77287-29-7
EINECS: 278-658-5
ONU: 2933
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité