Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1635-25G
TCIAC1635-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1635-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
Numéro MDL: MFCD00274196
Numéro CAS: 17857-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dffb15ebf5b4cda8ae1b72bb0b9575569db6d52&vid=9dffb15ebf5b4cda8ae1b72bb0b9575569db6d52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité