Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloromethylpyrene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1637-1G
TCIAC1637-1GEA 274 EUR InStock
TCIAC1637-1G
1-Chloromethylpyrene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Chloromethylpyrene


Formule: C₁₇H₁₁Cl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00962113
Numéro CAS: 1086-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité