Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1638-25G
TCIAC1638-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC1638-25G
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique


Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Numéro MDL: MFCD00004608
Numéro CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17adbeb1ce2ea9d9b124960017ee460d65eaae1&vid=c17adbeb1ce2ea9d9b124960017ee460d65eaae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité