Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure ∼25% dans le dichloromethane

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DMC

C1639-25G
TCIAC1639-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC1639-25G
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure ∼25% dans le dichloromethane
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chlorure


Formule: C₅H₁₀Cl₂N₂
MW: 169,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00137463
Numéro CAS: 37091-73-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Concentration (Argentmetric Titration) 25.0 to 29.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité