(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C1641-5G
TCIAC1641-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC1641-5G
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ≥97.0% (par HPLC)
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formule: C₂₃H₂₃O₂P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009160
Numéro CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c355de49a23571d275edb99e579f90840414b26&vid=6c355de49a23571d275edb99e579f90840414b26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité