Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C1646-5G
TCIAC1646-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC1646-5G
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole ≥98.0% (sur base azote total)
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole


Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Numéro MDL: MFCD00233664
Numéro CAS: 4897-25-0
EINECS: 225-521-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité