anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime ≥95.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
C1661-1G
TCIAC1661-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC1661-1G
anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime ≥95.0% (par GC, azote total)
anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00074848
Numéro CAS: 31571-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +195 to +201 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité