Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-fluoroanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1667-5G
TCIAC1667-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC1667-5G
2-Chloro-4-fluoroanisole ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluoroanisole


Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00672965
Numéro CAS: 2267-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42ee33f7aed15d79b13b1e7f7ca0660eb4ad1437&vid=42ee33f7aed15d79b13b1e7f7ca0660eb4ad1437&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité