Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chlorobenzoic acid ethyl ester

C1671-25G
TCIAC1671-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC1671-25G
2-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00016338
Numéro CAS: 7335-25-3
EINECS: 230-842-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité