Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-chlorocinnamate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester

C1672-5G
TCIAC1672-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1672-5G
Methyl-4-chlorocinnamate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-chlorocinnamate


Formule: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075790
Numéro CAS: 7560-44-3
EINECS: 231-451-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité