Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de 4-(2-chloroéthyl)phényle et de méthyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1680-25G
TCIAC1680-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC1680-25G
Oxyde de 4-(2-chloroéthyl)phényle et de méthyle ≥96.0% (par GC)
Oxyde de 4-(2-chloroéthyl)phényle et de méthyle


Formule: C₉H₁₁ClO
Point d'ébullition: 139°C
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00044718
Numéro CAS: 18217-00-0
EINECS: 242-099-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7a8e82b0cb757351a9e050836a4b6806f7f824f&vid=f7a8e82b0cb757351a9e050836a4b6806f7f824f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité