Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorophénylcyclopropylcétone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1681-25G
TCIAC1681-25GEA 106 EUR InStock
TCIAC1681-25G
4-Chlorophénylcyclopropylcétone ≥96.0% (par GC)
4-Chlorophénylcyclopropylcétone


Formule: C₁₀H₉ClO
Numéro MDL: MFCD00001295
Numéro CAS: 6640-25-1
EINECS: 229-655-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a69b92fbbdadd54f2950979959e3775e64e7534d&vid=a69b92fbbdadd54f2950979959e3775e64e7534d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité