Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Carboxybenzoyl)-(-)-10,2-camphorsultam ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C1682-500MG
TCIAC1682-500MGEA 215 EUR InStock
TCIAC1682-500MG
N-(2-Carboxybenzoyl)-(-)-10,2-camphorsultam ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2-Carboxybenzoyl)-(-)-10,2-camphorsultam


Formule: C₁₈H₂₁NO₅S
Numéro MDL: MFCD04117913
Numéro CAS: 179950-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité