Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-phenylbenzo[c]isoxazole

C1687-25G
TCIAC1687-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1687-25G
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥96.0% (par GC)
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole


Formule: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014573
Numéro CAS: 719-64-2
EINECS: 211-950-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e7bfd375fc257e212114e19b9209c5d6611f57&vid=24e7bfd375fc257e212114e19b9209c5d6611f57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité