Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Cyclopenta[l]phenanthrene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1689-100MG
TCIAC1689-100MGEA 193 EUR InStock
TCIAC1689-100MG
1H-Cyclopenta[l]phenanthrene ≥96.0% (par GC)
1H-Cyclopenta[l]phenanthrene


Formule: C₁₇H₁₂
MW: 216,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844783
Numéro CAS: 235-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 145.0 to 151.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité