Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-nitrocoumarin ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1691-5G
TCIAC1691-5GEA 112 EUR InStock
TCIAC1691-5G
4-Chloro-3-nitrocoumarin ≥96.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitrocoumarin


Formule: C₉H₄ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00051670
Numéro CAS: 38464-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité