Citronellic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1708-25ML
TCIAC1708-25MLEA 146 EUR InStock
TCIAC1708-25ML
Citronellic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Citronellic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002728
Numéro CAS: 502-47-6
EINECS: 207-939-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9c0b73d709434d88dbc9c8f01b832b2b4eb8826&vid=f9c0b73d709434d88dbc9c8f01b832b2b4eb8826&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité