Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C1715-5G
TCIAC1715-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC1715-5G
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-tert-Butyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate


Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Numéro MDL: MFCD00038274
Numéro CAS: 3886-08-6
EINECS: 223-421-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -15.0 deg (C=2,MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité