Chloro(diisopropyl)phosphine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1720-5G
TCIAC1720-5GEA 134 EUR InStock
TCIAC1720-5G
Chloro(diisopropyl)phosphine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro(diisopropyl)phosphine
Formule: C₆H₁₄ClP
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 4°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015027
Numéro CAS: 40244-90-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bfe44bb166ad52d9674835563ec022c117d47df&vid=2bfe44bb166ad52d9674835563ec022c117d47df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité