Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-méthylanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-3-methylbenzene, 5-Chloro-2-methoxytoluene, 4-Chloro-1-methoxy-2-methylbenzene

C1724-5G
TCIAC1724-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1724-5G
4-Chloro-2-méthylanisole ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-2-méthylanisole


Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 212 - 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00070771
Numéro CAS: 3260-85-3
EINECS: 221-860-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9610bfd1382545852832078ad7594311ebd4bb79&vid=9610bfd1382545852832078ad7594311ebd4bb79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité