Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloronicotinamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C1725-5G
TCIAC1725-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC1725-5G
6-Chloronicotinamide ≥98.0% (sur base azote total)
6-Chloronicotinamide


Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006242
Numéro CAS: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04695e2aa503668936811a95b35fd981645d1c63&vid=04695e2aa503668936811a95b35fd981645d1c63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité