Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1727-25G
TCIAC1727-25GEA 134 EUR InStock
TCIAC1727-25G
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride


Formule: C₇ClF₇
Point d'ébullition: 137°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094143
Numéro CAS: 4284-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=580c9c0596d5b4a7baa672164a22492ea3abdfed&vid=580c9c0596d5b4a7baa672164a22492ea3abdfed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité