Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile

C1741-25G
TCIAC1741-25GEA 179 EUR InStock
TCIAC1741-25G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-methylbiphenyl


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,2438 g/mol
Numéro MDL: MFCD03703444
Numéro CAS: 50670-50-3
EINECS: 256-701-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf962a14c4a3de411035186d7ed449e60a21ad45&vid=cf962a14c4a3de411035186d7ed449e60a21ad45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité